Läs mer
Silodosin, TRC
Produktkod. 30009672
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009672 100 mg
30004384 50 mg
30003310 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009672 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS465000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 160970-54-7
Molekylformel C25 H32 F3 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 495.53
Synonym 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carboxamide, 1H-Indole-7-carboxamide, 2,3-dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-, (R)-, (R)-1-(3-Hydroxypropyl)-5-[2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]indoline-7-carboxamide, KAD 3213, KMD 3213, Silodosin, Urief
IUPAC-namn 1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoretoxi)fenoxi]etylamino]propyl]-2,3-dihydroindol-7-karboxamid
LEDER C[C@H](Cc1cc2CCN(CCCO)c2c(c1)C(=O)N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silodosin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m1/s1
Formel vikt 495.2345
Procent renhet >95%