Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål sticksäker provtagare
Produktkod. 10288080 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
410 mm
1100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10288080 410 mm Varje
10137681 1100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10288080 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53380410
I lager
Har ett koniskt inlopp på spetsen som tillåter insamling av antingen mycket små eller större kvantiteter. Buerkle™ V4A Stainless Steel StickProof Sampler konstruerad i ett stycke utan kanter, spår eller springor för perfekt och enkel rengöring.
  • Ytan elektropolerad
  • Olika provkvantiteter upp till ca. 50 ml
  • Inkl. klämma och 100 PE provtagningspåsar 120x170 mm
  • Provtagare för pulver i läkemedelsområdet, tillverkad av rostfritt stål AISI 316L, material 1.4404
  • Smal spets kan sättas in enkelt och djupt för att ta provet
  • Fäst påsen med en stadig klämma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pulverprovtagare
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Klämma och hundra 120 x 170 mm provtagningspåsar av polyeten
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Avsluta Elektropolerad
Certifikat och efterlevnad ISTA standard
Diameter (metrisk) yttre topp 25 mm
Längd (metrisk) 410 mm