Läs mer
Buerkle™ Silo Sampler SiloPicker
Produktkod. 10006321 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10006321 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 10006321 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53401100
I lager
Buerkle™ Rostfritt stål SiloPicker Sampler är idealisk för att ta bulkgodsprover från silor.
  • Idealisk för att ta prover från bulkgods från silor
  • Med hjälp av förlängningsstavarna kan prover tas från djup ner till 3,5m
  • Insticksdjupet beror på bulkgodsets densitet
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Silo Sampler SiloPicker
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 100 ml
För användning med (applikation) Bulkgodsprover från silor
Diameter (metrisk) yttre topp 50 mm
Längd (metrisk) 130 cm