Läs mer
Silthiofam 100 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30319425
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 ml
Product Code. Kvantitet
30319425 5 ml
1 options
Product Code. 30319425 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREV16947000EA100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Silthiofarm
CAS 175217-20-6
Analyt- eller komponentnamn Silthiofarm
Frakt skick +20°C
Molekylformel C13 H21 N O S Si
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H21NOSSi/c1-7-8-14-12(15)11-9(2)10(3)16-13(11)17(4,5)6/h7H,1,8H2,2-6H3,(H,14,15)
LEDER Cc1sc(c(C(=O)NCC=C)c1C)[Si](C)(C)C
IUPAC-namn 4,5-dimethyl-N-prop-2-enyl-2-trimethylsilylthiophene-3-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Ethyl Acetate
Molekylvikt (g/mol) 267.46
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 267.1113 g/mol