Läs mer
Thermo Scientific™ SilTite™ Hylsningssatser
Produktkod. 10609965 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
SilTite Kit för Thermo Scientific DSQ GC-MS-gränssnitt
SilTite Kit för Thermo Scientific ISQ GC-MS-gränssnitt
SilTite Kit för Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer
Diameter (metrisk) Insida:
0,1 till 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10609965
Brand: Thermo Scientific™ 290MA196
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera läckor med Thermo Scientific™ SilTite Hylsningssatser.
Eliminera läckor med Thermo Scientific™ SilTite Hylsningssatser. Beslaget bildar en stark, permanent, lufttät tätning runt kapillärkolonnen.
  • SilTite metallhylsor och muttrar är gjorda av samma material och har samma värmeutvidgningskoefficient
  • Basen på hylsan är platt och bildar en perfekt tätning med MS-gränssnittet
  • Beslagets temperaturtolerans ligger långt över gränsen för injektorn, MS-gränssnittet eller GC-ugnen
  • Till skillnad från andra hylsor behöver den inte dras åt efter installationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ferrule Kit
Beskrivning 290 MA196
För användning med (utrustning) SilTite Kit för Thermo Scientific ISQ GC-MS-gränssnitt
Material SilTite Metall
Inkluderar Två SilTite Muttrar och tio hylsor
Diameter (metrisk) Insida 0,53 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.