Läs mer
Thermo Scientific™ SilTite™ Hylsningssatser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Eliminera läckor med Thermo Scientific™ SilTite Hylsningssatser. Beslaget bildar en stark, permanent, lufttät tätning runt kapillärkolonnen.
- SilTite metallhylsor och muttrar är gjorda av samma material och har samma värmeutvidgningskoefficient
- Basen på hylsan är platt och bildar en perfekt tätning med MS-gränssnittet
- Beslagets temperaturtolerans ligger långt över gränsen för injektorn, MS-gränssnittet eller GC-ugnen
- Till skillnad från andra hylsor behöver den inte dras åt efter installationen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ferrule Kit |
| Beskrivning | 290 MA216 |
| För användning med (utrustning) | SilTite Kit för Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer |
| Material | SilTite Metall |
| Inkluderar | Två SilTite Muttrar, tio hylsor och två bottenplattastätningar |
| Diameter (metrisk) Insida | 0,32 mm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.