Läs mer
Thermo Scientific™ SilTite™ Hylsningssatser
Produktkod. 10792897 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific DSQ GC-MS-gränssnitt
Thermo Scientific ISQ GC-MS-gränssnitt
Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer
Diameter (metrisk) Insida:
0,1 till 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Insida Förpackningsstorlek
10792897 Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer 0,1 till 0,25 mm Paket med 10
10177904 Thermo Scientific ISQ GC-MS-gränssnitt 0,1 till 0,25 mm Paket med 10
10578405 Thermo Scientific ISQ GC-MS-gränssnitt 0,32 mm Paket med 10
10609965 Thermo Scientific ISQ GC-MS-gränssnitt 0,53 mm Paket med 10
10661196 Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer 0,32 mm Paket med 10
10086154 Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer 0,53 mm Paket med 10
10007084 Thermo Scientific DSQ GC-MS-gränssnitt 0,1 till 0,25 mm Paket med 10
10097294 Thermo Scientific DSQ GC-MS-gränssnitt 0,32 mm Paket med 10
10724556 Thermo Scientific DSQ GC-MS-gränssnitt 0,53 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10792897 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290MA215
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera läckor med Thermo Scientific™ SilTite Hylsningssatser.
Eliminera läckor med Thermo Scientific™ SilTite Hylsningssatser. Beslaget bildar en stark, permanent, lufttät tätning runt kapillärkolonnen.
  • SilTite metallhylsor och muttrar är gjorda av samma material och har samma värmeutvidgningskoefficient
  • Basen på hylsan är platt och bildar en perfekt tätning med MS-gränssnittet
  • Beslagets temperaturtolerans ligger långt över gränsen för injektorn, MS-gränssnittet eller GC-ugnen
  • Till skillnad från andra hylsor behöver den inte dras åt efter installationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ferrule Kit
Beskrivning 290 MA215
För användning med (utrustning) Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-injektorer
Material SilTite Metall
Inkluderar EJ TILLÄMPLIGT
Diameter (metrisk) Insida 0,1 till 0,25 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.