Läs mer
SGE™ SilTite™ Byte av hylsa för startsatser
För användning med (utrustning):
0,1 till 0,25 mm ID Kolumn
0,32 mm ID Kolumn
0,53 mm ID Kolumn
Diameter (metrisk) Insida:
0,4 mm
0,5 mm
0,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
För användning med SGE SilTite Ferrule startsatser
- Unik 100% icke-kontaminerande SilTite metall behöver inte dras åt efter användning
- Bilda en stark permanent lufttät tätning runt kapillärkolonnen
- Hylsans bas är platt för att bilda tät läckagebeständig tätning med MS-gränssnitt
- Idealisk för högtrycksapplikationer
- Maximal temperatur: 500 °C (932 °F)
- Måste användas med medföljande SilTite mutter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skoning |
| För användning med (applikation) | Alla anslutningar |
| För användning med (utrustning) | 0,53 mm ID Kolumn |
| Material | Metall |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) Insida | 0,8 mm |