Läs mer
SGE™ SilTite™ Byte av hylsa för startsatser
Produktkod. 13497238
För användning med (utrustning):
0,1 till 0,25 mm ID Kolumn
0,32 mm ID Kolumn
0,53 mm ID Kolumn
Diameter (metrisk) Insida:
0,4 mm
0,5 mm
0,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 13497238
Brand: SGE™ 073221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specialdesignat hylsa och muttersystem utvecklat specifikt för GC-kolonner med smält kiseldioxid och GC/MS-system
För användning med SGE SilTite Ferrule startsatser
  • Unik 100% icke-kontaminerande SilTite metall behöver inte dras åt efter användning
  • Bilda en stark permanent lufttät tätning runt kapillärkolonnen
  • Hylsans bas är platt för att bilda tät läckagebeständig tätning med MS-gränssnitt
  • Idealisk för högtrycksapplikationer
  • Maximal temperatur: 500 °C (932 °F)
  • Måste användas med medföljande SilTite mutter
Specifikationer
Typ Skoning
För användning med (applikation) Alla anslutningar
För användning med (utrustning) 0,32 mm ID Kolumn
Material Metall
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) Insida 0,5 mm