Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Hylsor
För användning med (utrustning):
För användning med Shimadzu Detektor/injektorer, standard MS-gränssnitt 0,32 mm ID Kolumner
För användning med Shimadzu Detektor/injektorer, standard MS-gränssnitt 0,45 till 0,53 mm ID Kolumner
För användning med Thermo GC/MS-gränssnittsanslutningar 0,10 till 0,25 mm ID Kolumner
För användning med Thermo GC/MS-gränssnittsanslutningar 0,32 mm ID Kolumner
För användning med Thermo GC/MS-gränssnittsanslutningar 0,45 till 0,53 mm ID Kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Eliminerar läckor
- Ingen kontaminering
- Inget behov av att dra åt efter temperaturcykling
- Renare spektra för bättre biblioteksmatchningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | SilTite Hylsor för 0,32 mm ID Kolumner för Shimadzu |
| För användning med (utrustning) | För användning med Shimadzu Detektor/injektorer, standard MS-gränssnitt 0,32 mm ID Kolumner |