Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Hylsor
Produktkod. 15288923
För användning med (utrustning):
För användning med Shimadzu Detektor/injektorer, standard MS-gränssnitt 0,32 mm ID Kolumner
För användning med Shimadzu Detektor/injektorer, standard MS-gränssnitt 0,45 till 0,53 mm ID Kolumner
För användning med Thermo GC/MS-gränssnittsanslutningar 0,10 till 0,25 mm ID Kolumner
För användning med Thermo GC/MS-gränssnittsanslutningar 0,32 mm ID Kolumner
För användning med Thermo GC/MS-gränssnittsanslutningar 0,45 till 0,53 mm ID Kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15288923
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 073332
Only null left
Add to basket
Add to basket
Säkerställer enkel, läckagefri installation för kapillärpelare utan användning av några verktyg.
  • Eliminerar läckor
  • Ingen kontaminering
  • Inget behov av att dra åt efter temperaturcykling
  • Renare spektra för bättre biblioteksmatchningar
Specifications
Typ SilTite Hylsor för 0,45 till 0,53 mm ID Kolumn för Thermo Scientific
För användning med (utrustning) För användning med Thermo GC/MS-gränssnittsanslutningar 0,45 till 0,53 mm ID Kolumner
Diameter (metrisk) Insida 0,45 till 0,53 mm