Läs mer
Thermo Scientific™ SilTite™ Hylsor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ SilTite Hylsor är för användning med kapillärkolonnanslutningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skoning |
| Beskrivning | För 0,32 mm ID Kapillär; Pk. av 10 |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| För användning med (utrustning) | Fused Silica Kapillär GC-kolonner |
| Material | SilTite Metall |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.