Läs mer
Thermo Scientific™ SilTite™ Hylsor
Produktkod. 12018049 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12018049 0,25 mm Paket med 10
10025844 0,32 mm Paket med 10
11560964 0,53 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12018049 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290MF229
Beräknad leverans: 11-01-2027
Thermo Scientific™ SilTite Hylsor är för användning med kapillärkolonnanslutningar.
Thermo Scientific™ SilTite Hylsor är för användning med kapillärkolonnanslutningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skoning
Beskrivning För 0,25 mm ID Kapillär; Pk. av 10
Diameter (metrisk) 0,25 mm
För användning med (utrustning) Fused Silica Kapillär GC-kolonner
Material SilTite Metall
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.