Läs mer
Thermo Scientific™ SilTite™ Hylsor
Produktkod. p-4522226 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12018049
Brand: Thermo Scientific™ 290MF229
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ SilTite Hylsor är för användning med kapillärkolonnanslutningar.
Thermo Scientific™ SilTite Hylsor är för användning med kapillärkolonnanslutningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skoning
Beskrivning För 0,25 mm ID Kapillär; Pk. av 10
Diameter (metrisk) 0,25 mm
För användning med (utrustning) Fused Silica Kapillär GC-kolonner
Material SilTite Metall
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.