Läs mer
Trajan™ SilTite™ FingerTite hylsa systemadaptrar
Produktkod. 16602642
För användning med:
Agilent FID
Agilent GCs
Agilent GCs, , Thermo 1300 Injektor
Agilent Kapillär
Beskrivning:
Agilent FID-adapter
Agilent Injektoradapter
Agilent Kapilläradapter
Agilent MS Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16602642
Brand: Trajan™ 0736101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För gaskromatografisystem
  • Nästa generations hylsa för gaskromatografi
  • Eliminerar läckor
  • Ingen kontaminering
  • Inget behov av att dra åt efter temperaturcykling
  • Renare spektra för bättre biblioteksmatchningar
Specifikationer
Typ Adapter
Beskrivning Agilent Kapilläradapter
För användning med Agilent Kapillär