Läs mer
Trajan™ SilTite™ FingerTite hylsa systemadaptrar
För användning med:
Agilent FID
Agilent GCs
Agilent GCs, , Thermo 1300 Injektor
Agilent Kapillär
Beskrivning:
Agilent FID-adapter
Agilent Injektoradapter
Agilent Kapilläradapter
Agilent MS Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nästa generations hylsa för gaskromatografi
- Eliminerar läckor
- Ingen kontaminering
- Inget behov av att dra åt efter temperaturcykling
- Renare spektra för bättre biblioteksmatchningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Beskrivning | Agilent Kapilläradapter |
| För användning med | Agilent Kapillär |