Läs mer
Thermo Scientific™ SilTite™ GC kapillärkolumnkoppling
Produktkod. 10497514 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Ersättningskolumnkopplingsmuttrar
Kapillärkolonnkoppling
Diameter (metrisk) Inre:
0,1 till 0,25 mm
0,1 till 0,53 mm
0,45 till 0,53 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Diameter (metrisk) Inre unitSize
10497514 Kapillärkolonnkoppling 0,1 till 0,25 mm Varje
10117864 Kapillärkolonnkoppling 32 mm Varje
10301055 Kapillärkolonnkoppling 0,45 till 0,53 mm Varje
10046604 Ersättningskolumnkopplingsmuttrar 0,1 till 0,53 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10497514 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290MU498
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda SilTite GC-kapillärkolumnanslutningar för kapillär-GC-kolonner för smält kisel.
Använda Thermo Scientific™ SilTite Kapillärkolumnkopplingar för kapillär GC-kolonner med smält kiseldioxid. De är glasfodrade för tröghet och har en låg termisk massa.
Sammanfoga två GC-kolumner
Reparera trasiga pelare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kapillärkolonnkoppling
Beskrivning 290 MU498
Diameter (metrisk) Inre 0,1 till 0,25 mm
För användning med (utrustning) Fused Silica Capillary Column
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.