Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Split / Splitless Tapered FAST FocusLiner
Produktkod. 11926985
Kvantitet:
1 st
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Produktkod. 11926985
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 092115
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
    Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Thermo Scientific instruments
Specifikationer
Kvantitet 25/förpackning
Längd (metrisk) 78.5 mm
Produkttyp GC Inlet liner, Tapered FocusLiner
Diameter (metrisk) Inre 2.3 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm
För användning med (utrustning) Finnigan 9001 and GCQ GCs, and Trace 1300, 1310