Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Split / Splitless Tapered FAST FocusLiner
Kvantitet:
1 st
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Beschreibung
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Thermo Scientific instrument
Spezifikation
Spezifikation
| Kvantitet | 1 st |
| Längd (metrisk) | 78.5 mm |
| Produkttyp | GC inloppsfoder, avsmalnande FocusLiner |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.3 mm |
| För användning med (utrustning) | Finnigan 9001 och GCQ GC, och Trace 1300, 1310 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur