Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Split / Splitless Tapered FAST FocusLiner
Produktkod. p-8014047
Kvantitet:
1 st
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Produktkod. 12964041
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 09211101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
    Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 78.5 mm
Produkttyp GC inloppsfoder, avsmalnande FocusLiner
Diameter (metrisk) Inre 2.3 mm
För användning med (utrustning) Finnigan 9001 och GCQ GC, och Trace 1300, 1310