Läs mer
uvex Silv-Air 5110+ Premium FFP1 Flat-fold Mask
Produktkod. 31910428 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Produktkod. Storlek
31910428 Intermediär
1 options
Produktkod. 31910428 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8735111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 SEK
    506.54 SEK / Paket med 1
    Save 68.46 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Silv-Air premium+ produktlinjen består av klassiska hopfällbara andningsskydd som anpassar sig till olika ansiktsformer och passar perfekt till större ansiktsformer.
  • Pannbandet och den integrerade tätningsläppen i alla skyddsklasser gör att maskerna är lätta att sätta på på rätt sätt samt bekväma att bära, även under längre perioder.
  • Individuellt förpackat
  • Vit färg
  • Med utandningsventil
  • Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet och minska värme och fukt inuti masken
  • Mjuk tätningsläpp i näsområdet garanterar en säker, bekväm förseglad position för masken
  • Justerbart pannband som ger enkel hantering och bekväm passform
  • Flexibel och justerbar näsklämma
  • Mjuka materialkanter för hög bärkomfort
  • Certifierad FFP1-ansiktsmask enligt EN 149 D-märkning (dolomitstoftest godkänt): maximal andningsförmåga även vid mycket höga dammnivåer
  • Kan inte återanvändas
  • Andningsskydd är inte lämpliga för personer med skägg, polisonger eller djupa ärr nära sälarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vit, Blå
Designtyp Platt vikning
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp FFP1
Material Polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja