Läs mer
uvex Silv-Air 5200 Premium FFP2 Flat-fold Mask
Produktkod. 31910425 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Produktkod. Storlek
31910425 Intermediär
1 options
Produktkod. 31910425 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8735200
Beräknad leverans: 27-11-2026
Silv-Airs premiumproduktlinje består av klassiska, vita vikbara andningsskydd som anpassar sig till olika ansiktsformer.
  • Pannbandet och den integrerade tätningsläppen i alla skyddsklasser gör att maskerna är lätta att sätta på på rätt sätt samt bekväma att bära, även under längre perioder.
  • Partikelfiltreringsvikmask
  • Individuellt förpackat
  • Vit färg
  • Finns även med utandningsventil och kolfilter
  • Flexibel och justerbar näsklämma
  • Mjuk tätningsläpp garanterar en säker, bekväm förseglad position för masken
  • Mjuka materialkanter för hög bärkomfort
  • Justerbart pannband som ger enkel hantering och bekväm passform
  • Certifierad FFP2-ansiktsmask enligt EN 149:2001+A1:2009 D-etikett (dolomitdammstest godkänt): maximal andningsförmåga även vid mycket höga dammnivåer
  • Kan inte återanvändas
  • Andningsskydd är inte lämpliga för personer med skägg, polisonger eller djupa ärr nära sälarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Designtyp Platt vikning
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2
Material Polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Nej