Läs mer
uvex Silv-Air 5200+ Premium FFP2 Flat-fold Mask
Produktkod. 31910417 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Produktkod. Storlek
31910417 Intermediär
1 options
Produktkod. 31910417 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8735201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 SEK
    778.24 SEK / Paket med 1
    Save 101.76 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Silv-Air premium+ produktlinjen består av klassiska hopfällbara andningsskydd som anpassar sig till olika ansiktsformer och passar perfekt till större ansiktsformer.
  • Produktkategori: Andningsskydd
  • Produkttyp: Plattfällbar mask
  • Sökfärg (filter): Vit
  • Skyddsklass: FFP2
  • Filtermaterial: Polypropen (PP)
  • Ventiltyp: Ingen utandningsventil
  • Återanvändning: Ej återanvändbar (NR)
  • Dolomitstoftest: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Designtyp Platt vikning
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2
Material Polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Nej