Description
- Pannbandet och den integrerade tätningsläppen i alla skyddsklasser gör att maskerna är lätta att sätta på på rätt sätt samt bekväma att bära, även under längre perioder.
- Individuellt förpackat
- Grå färg
- Med utandningsventil
- Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet och minska värme och fukt inuti masken
- Mjuk tätningsläpp i näs- och hakområdet garanterar en säker, bekväm förseglad position för masken
- Justerbart pannband som ger enkel hantering och bekväm passform
- Flexibel och justerbar näsklämma
- Mjuka materialkanter för hög bärkomfort Certifierad FFP3-ansiktsmask enligt EN 149 D-märkning (dolomitstoftest godkänt): maximal andningsförmåga även vid mycket höga dammnivåer
- Ytterligare aktivt kolfilter mot lukter, gaser och ångor under tröskeln
- Kan inte återanvändas
- Andningsskydd är inte lämpliga för personer med skägg, polisonger eller djupa ärr nära sälarna
Specifications
Specifications
| Färg | Grå |
| Designtyp | Platt vikning |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Partikelrespirator |
| Storlek | Intermediär |
| Med utandningsventil | Ja |
| Latexfri | Ja |