Läs mer
Uvex Silv-Air Classic 2110 FFP1
Produktkod. 30238146 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Kvantitet:
15/Pk.
Produktkod. Kvantitet
30238146 15/Pk.
1 options
Produktkod. 30238146 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8762110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 SEK
    295.29 SEK / Paket med 15
    Save 51.71 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Klassiska hopfällbara och skålformade andningsskydd som passar alla typer av ansiktsformer, med pannbandsöglor och integrerade tätningsläppar i alla skyddsklasser.
  • Klassiska hopfällbara och skålformade andningsskydd
  • Passar alla typer av ansiktsformer
  • Pannbandsöglor och integrerade tätningsläppar i alla skyddsklasser
  • Bekväm att bära under en längre tid utan att bli besvärande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ N - Inte resistent mot olja
Färg Vitt
Designtyp Skrovformad
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp KN95
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja
Kvantitet 15/Pk.