Läs mer
Uvex Silv-Air Classic 2200 FFP2
Produktkod. 30238143 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Kvantitet:
20/Pk.
Produktkod. Kvantitet
30238143 20/Pk.
1 options
Produktkod. 30238143 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8762200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00 SEK
    321.32 SEK / Paket med 20
    Save 56.68 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Klassiska hopfällbara och skålformade andningsskydd som passar alla typer av ansiktsformer, med pannbandsöglor och integrerade tätningsläppar i alla skyddsklasser.
  • Klassiska hopfällbara och skålformade andningsskydd
  • Passar alla typer av ansiktsformer
  • Pannbandsöglor och integrerade tätningsläppar i alla skyddsklasser
  • Bekväm att bära under en längre tid utan att bli besvärande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ N - Inte resistent mot olja
Färg Vitt
Designtyp Skrovformad
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Nej
Latexfri Ja
Kvantitet 20/Pk.