Beskrivning
- Med pannbandsöglor och integrerade tätningsläpp i alla skyddsklasser är det riktigt enkelt att passa maskerna rätt.
- Maskerna kan också bäras bekvämt under en längre tid utan att bli besvärande.
Specifikationer
Specifikationer
| Aerosol typ | P - Oljetät |
| Färg | Grå |
| Designtyp | Skrovformad |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | FFP2 skyddsnivå |
| Material | Polypropen, polyester |
| Produkttyp | Sjukvård partikelrespirator och kirurgisk mask |
| Storlek | Intermediär |
| Med utandningsventil | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |