Läs mer
Uvex Silv-Air Classic 2310 Planet Mask
Produktkod. 17935456 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP3
Produktkod. Filtertyp
17935456 FFP3
1 options
Produktkod. 17935456 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8762313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    886.00 SEK
    754.28 SEK / Paket med 15
    Save 131.72 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 30-09-2026
De uvex Silv-Air cs produktsortiment består av både klassiska hopfällbara och kopp-stil andningsskydd som passar en mängd olika ansiktsformer.
Pannbandsremmen och de integrerade tätningsläpparna i alla skyddsklasser gör det enkelt att montera dessa masker korrekt– och att bära dem bekvämt under långa perioder.
  • Partikelfiltrerande förformad mask med utandningsventil för större ansiktsformer
  • Ventil och pannbandshållare av delvis återvunnet material
  • Komfortfunktioner
  • Fyrpunktsfäste för pannband för en bekväm, individuell och säker passform
  • Mycket mjuk, allround tätningsläpp för optimal bärkomfort och pålitligt tät passform
  • Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet samt värme och fukt under masken
  • Ergonomiskt anpassad specifikt till större ansiktsformer
  • FFP3 andningsskydd kompatibel med EN 149:2001+A1:2009
  • D-certifiering (masken har klarat dolomitdammtestet): utmärkt andningsförmåga även vid höga halter av damm
  • Ej återanvändbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp Koppar/gjuten
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Sjukvård partikelrespirator och kirurgisk mask
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja
Sterilitet Sterila