Läs mer
Uvex Silv-Air Classic c 3110 FFP1 Vikmask
Produktkod. 17945456 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
KN95
Produktkod. Filtertyp
17945456 KN95
1 options
Produktkod. 17945456 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8763110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.86 SEK
    326.00 SEK / Paket med 15
    Save 64.86 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
De uvex Silv-Air cs produktsortiment består av både klassiska hopfällbara och kopp-stil andningsskydd som passar en mängd olika ansiktsformer.
  • Med pannbandsöglor och integrerade tätningsläpp i alla skyddsklasser är det riktigt enkelt att passa maskerna rätt.
  • Maskerna kan också bäras bekvämt under en längre tid utan att bli besvärande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp KN95
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja
Sterilitet Sterila