Läs mer
Uvex Silv-Air Classic 2322 FFP3 Mask
Produktkod. 17955456 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP3
Produktkod. Filtertyp
17955456 FFP3
1 options
Produktkod. 17955456 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8762322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 SEK
    839.85 SEK / Paket med 15
    Save 147.15 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
De uvex Silv-Air cs produktsortiment består av både klassiska hopfällbara och kopp-stil andningsskydd som passar en mängd olika ansiktsformer.
  • Med pannbandsöglor och integrerade tätningsläpp i alla skyddsklasser är det riktigt enkelt att passa maskerna rätt.
  • Maskerna kan också bäras bekvämt under en längre tid utan att bli besvärande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp Koppar/gjuten
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Sjukvård partikelrespirator och kirurgisk mask
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja
Sterilitet Sterila