Läs mer
Uvex Silv-Air Classic 3100 FFP1 Mask
Produktkod. 17905446 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
KN95
Produktkod. Filtertyp
17905446 KN95
1 options
Produktkod. 17905446 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8763100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.00 SEK
    419.84 SEK / Paket med 30
    Save 103.16 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
De uvex Silv-Air cs produktsortiment består av både klassiska hopfällbara och kopp-stil andningsskydd som passar en mängd olika ansiktsformer.
  • Med pannbandsöglor och integrerade tätningsläpp i alla skyddsklasser är det riktigt enkelt att passa maskerna rätt.
  • Maskerna kan också bäras bekvämt under en längre tid utan att bli besvärande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp KN95
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Nej
Latexfri Ja
Sterilitet Sterila