Läs mer
Uvex Silv-Air Classic 3200 FFP2 Mask
Produktkod. 18073722 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP2 skyddsnivå
Produktkod. Filtertyp
18073722 FFP2 skyddsnivå
1 options
Produktkod. 18073722 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8763200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.52 SEK
    477.20 SEK / Paket med 30
    Save 87.32 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De uvex silv-Air c produktsortiment består av klassiska hopfällbara och skålformade andningsskydd som passar alla typer av ansiktsformer. Med pannbandsöglor och integrerade tätningsläpp i alla skyddsklasser är det riktigt enkelt att passa maskerna rätt.
De uvex Silv-Air c produktfamilj består av klassiska vikbara och skålformade ansiktsmasker som passar olika ansiktsformer. Pannbandssnörningssystemet och de integrerade tätningsläppen i alla skyddsklasser gör det enkelt att montera dessa masker korrekt - och att bära dem bekvämt under långa perioder.
  • Partikelfiltrerande vikmask
  • Sömlöst pannband och flexibel, justerbar näsklämma
  • Bekväm tätningsläpp i näsan för säker passform
  • Certifierad FFP2 ansiktsmask enligt EN 149:2001+A1:2009
  • D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
  • Kan inte återanvändas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Nej
Latexfri Ja