Läs mer
Uvex Silv-Air Exxcel 7233 FFP2 3D-mask
Produktkod. 18063722 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP2 skyddsnivå
Produktkod. Filtertyp
18063722 FFP2 skyddsnivå
1 options
Produktkod. 18063722 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8787233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00 SEK
    261.71 SEK / Paket med 3
    Save 46.29 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Alla masker i uvex Silv-Airs produktsortiment har vår unika teknologi för att kombinera optimal bärkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Detta gör produkterna lämpliga för tungt arbete och säkerställer att de kan bäras under långa perioder.
Högpresterande ansiktsmask med extremt lågt andningsmotstånd och optimala klimategenskaper. Alla masker av uvex Silv-Air e-familjen kombinerar våra unika teknologier för optimal bärarkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Produkterna är därför lämpliga för tungt arbete och för att bäras under långa perioder. Den ökade storleken på filterytan gör att de högpresterande modellerna till och med kan bäras i flera dagar.
  • Partikelfiltrerande förformad mask med utandningsventil och inandningsventiler
  • Högpresterande climazone-system med tre fack för ett behagligt, svalt klimat inuti masken
  • Flexibelt huvudband i textil med nackklämma för individuell justering
  • Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet och för att minska värme och fukt inuti masken
  • Två extra filter med inandningsventiler för lägre andningsmotstånd och ökad komfort tack vare enklare luftbyte
  • Mycket mjuk, all-around tätningsläpp för optimal bärkomfort och säker passform
  • Kombinationen av 3D-näsområdet och tätningsläppen säkerställer perfekt passform för nästan vilken näsform som helst
  • Certifierad FFP2 ansiktsmask enligt EN 149:2001+A1:2009
  • D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
  • R-etikett (återanvändbar): testad för återanvändbarhet och prestanda, inklusive i det andra skiftet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp Dubbel rem
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja
Sterilitet Icke-steril
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.