Läs mer
Uvex Silv-Air Exxcel 7312 FFP3-mask
Produktkod. 18043732 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP3
Produktkod. Filtertyp
18043732 FFP3
1 options
Produktkod. 18043732 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8787312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 SEK
    295.04 SEK / Paket med 5
    Save 51.96 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Alla masker i uvex Silv-Airs produktsortiment har vår unika teknologi för att kombinera optimal bärkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Detta gör produkterna lämpliga för tungt arbete och säkerställer att de kan bäras under långa perioder.
Alla masker av uvex Silv-Air e-familjen kombinerar våra unika teknologier för optimal bärarkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Produkterna är därför lämpliga för tungt arbete och för att bäras under långa perioder.
  • Partikelfiltrerande förformad mask med utandningsventil
  • Mjuka materialkanter för ökad bärkomfort
  • Mycket mjuk, all-around tätningsläpp för optimal bärkomfort och säker passform
  • Flexibel, justerbar integrerad näsklämma
  • Fyrpunktsfäste för pannband för en bekväm, individuell och säker passform
  • Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet och för att minska värme och fukt inuti masken
  • Certifierad FFP3 ansiktsmask enligt EN 149
  • D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
  • R-etikett (återanvändbar): testad för återanvändbarhet och prestanda, inklusive i det andra skiftet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp Dubbel rem
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja