Läs mer
Uvex Silv-Air Exxcel 7317 FFP3-mask
Produktkod. 18053722 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP3
Produktkod. Filtertyp
18053722 FFP3
1 options
Produktkod. 18053722 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8787318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5740.00 SEK
    4886.34 SEK / Paket med 80
    Save 853.66 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Alla masker i uvex Silv-Airs produktsortiment har vår unika teknologi för att kombinera optimal bärkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Detta gör produkterna lämpliga för tungt arbete och säkerställer att de kan bäras under långa perioder.
Partikelfiltrerande koppformad mask med utandningsventil - skyddsnivå FFP 3
  • Skydd mot föroreningar upp till trettio gånger av gränsvärdet
  • Mjuka materialkanter för ökad komfort
  • Ultramjuk, allround tätningsläpp
  • Utan justerbart nosstycke (metallfri)
  • 4-punkts pannbandsfäste ger en individuell och säker passform
  • Extra brett pannband för mindre tryck och optimal passform
  • Utandningsventil minskar andningsmotstånd och uppbyggnad av värme och fukt i masken
  • Masken uppfyller kraven på återanvändbarhet (R) och dolomitdammtestet (D)
  • 80 stycken per kartong, enkelpackad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp Koppar/gjuten
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja