Läs mer
Uvex Silv-Air Exxcel 7317 FFP3-mask
Produktkod. 18063732 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP3
Produktkod. Filtertyp
18063732 FFP3
1 options
Produktkod. 18063732 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8787317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 SEK
    295.04 SEK / Paket med 5
    Save 51.96 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Alla masker i uvex Silv-Airs produktsortiment har vår unika teknologi för att kombinera optimal bärkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Detta gör produkterna lämpliga för tungt arbete och säkerställer att de kan bäras under långa perioder.
Alla masker i uvex Silv-Air e-familjen kombinerar våra unika teknologier för optimal bärarkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Detta gör produkterna lämpliga för tungt arbete och säkerställer att de kan bäras under lång tid.
  • Partikelfiltrerande förformad mask med utandningsventil
  • Mjuka materialkanter för ökad komfort
  • Mycket mjuk, all-around tätningsläpp för optimal bärkomfort och säker passform
  • Ingen näsklämma (metallfri)
  • Fyrpunktsfäste för pannband för en bekväm, individuell och säker passform
  • Extra brett pannband i textil för ökad komfort
  • Utandningsventil för att minska andningsmotståndet och minimera värme- och fuktuppbyggnad inuti masken
  • FFP3 andningsskydd certifierad i enlighet med 149:2001+A1:2009
  • D-symbol (masken har klarat dolomitdammtestet): andas lätt även vid höga nivåer av dammexponering
  • R-certifiering (återanvändbar): testad för återanvändbarhet och prestanda under andra skiftet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp Koppar/gjuten
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja