Läs mer
Uvex Silv-Air Exxcel 7330 FFP3-mask
Produktkod. 18083722 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP3
Produktkod. Filtertyp
18083722 FFP3
1 options
Produktkod. 18083722 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8787330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00 SEK
    328.02 SEK / Paket med 3
    Save 57.98 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Alla masker i uvex Silv-Airs produktsortiment har vår unika teknologi för att kombinera optimal bärkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Detta gör produkterna lämpliga för tungt arbete och säkerställer att de kan bäras under långa perioder.
Högpresterande ansiktsmask med extremt lågt andningsmotstånd och optimala klimategenskaper. De uvex silv-Air e-familjen kombinerar optimal bärkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Detta gör produkterna lämpliga för tungt arbete och säkerställer att de kan bäras under lång tid. De uvex High Performance-modeller säkerställer också ett svalt klimat inuti masken.
  • Partikelfiltrerande förformad mask med utandningsventil och inandningsventiler
  • Högpresterande climazone-system med tre fack för ett behagligt, svalt klimat inuti masken
  • Fyrpunktsfäste för pannband för en bekväm, individuell och säker passform
  • Flexibel, justerbar integrerad näsklämma
  • Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet och för att minska värme och fukt inuti masken
  • Två extra filter med inandningsventiler för lägre andningsmotstånd och ökad komfort tack vare enklare luftbyte
  • Högkvalitativt silv-Air yttermaterial för optimal andningsförmåga
  • Mycket mjuk, all-around tätningsläpp för optimal bärkomfort och säker passform
  • Näsfördjupning på tätningsläppen säkerställer perfekt passform för nästan vilken näsform som helst
  • Certifierad FFP3 ansiktsmask enligt EN 149
  • D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
  • R-etikett (återanvändbar): testad för återanvändbarhet och prestanda, inklusive i det andra skiftet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Grå
Designtyp Koppar/gjuten
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja