Läs mer
Uvex Silv-Air Exxcel 7333 FFP3 3D-mask
Produktkod. 18093722 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP3
Produktkod. Filtertyp
18093722 FFP3
1 options
Produktkod. 18093722 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8787333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00 SEK
    328.02 SEK / Paket med 3
    Save 57.98 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Alla masker i uvex Silv-Airs produktsortiment har vår unika teknologi för att kombinera optimal bärkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Detta gör produkterna lämpliga för tungt arbete och säkerställer att de kan bäras under långa perioder.
Högpresterande ansiktsmask med extremt lågt andningsmotstånd och optimala klimategenskaper. Alla masker av uvex Silv-Air e-familjen kombinerar våra unika teknologier för optimal bärarkomfort med extremt lågt andningsmotstånd. Produkterna är därför lämpliga för tungt arbete och för att bäras under långa perioder. Den ökade storleken på filterytan gör att de högpresterande modellerna till och med kan bäras i flera dagar.
  • Partikelfiltrerande förformad mask med utandningsventil och inandningsventiler
  • Högpresterande climazone-system med tre fack för ett behagligt, svalt klimat inuti masken
  • Flexibelt huvudband i textil med nackklämma för individuell justering
  • Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet och för att minska värme och fukt inuti masken
  • Två extra filter med inandningsventiler för lägre andningsmotstånd och ökad komfort tack vare enklare luftbyte
  • Mycket mjuk, all-around tätningsläpp för optimal bärkomfort och säker passform
  • Kombinationen av 3D-näsområdet och tätningsläppen säkerställer perfekt passform för nästan vilken näsform som helst
  • Certifierad FFP3 ansiktsmask enligt EN 149
  • D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
  • R-etikett (återanvändbar): testad för återanvändbarhet och prestanda, inklusive i det andra skiftet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp Skrovformad
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja