Beskrivning
Den grå färgen på utsidan av vår uvex silv-Air p-masker förhindrar att de snabbt ser smutsiga ut och måste kasseras i förtid av användaren. Insidan är dock rent vit. Dessutom säkerställer 3D-näsgeometrin för alla produkter i denna familj en säker passform, även för olika ansiktsformer.
- Partikelfiltrerande plattviksmask med klimatoptimerad utandningsventil
- Hydrofob materialbeläggning
- Fyrpunktsfäste för pannband för en bekväm, individuell och säker passform
- Flexibel, justerbar integrerad näsklämma
- Mycket mjuk, all-around tätningsläpp för optimal bärkomfort och säker passform
- Individuellt förseglad
- Utandningsventil för att minska andningsmotståndet och minimera värme- och fuktuppbyggnad inuti masken
- FFP3 andningsskydd certifierad i enlighet med EN 149:2001+A1:2009
- D-märkning (masken har klarat dolomitdammtestet): god andningsförmåga även vid höga halter av damm
Specifikationer
Specifikationer
| Aerosol typ | P - Oljetät |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | 3-panel |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropen, polyester |
| Produkttyp | Partikelrespirator |
| Storlek | Intermediär |
| Med utandningsventil | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |