Läs mer
Uvex Silv-Air Premium 5210+ FFP2-mask
Product Code. 18013732 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Filtertyp:
FFP2 skyddsnivå
Product Code. Filtertyp
18013732 FFP2 skyddsnivå
1 options
Product Code. 18013732 Supplier Uvex Supplier No. 8735211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    661.00 SEK
    561.91 SEK / Paket med 15
    Save 99.09 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
De uvex silv-Airs premiumproduktsortiment består av klassiska, vita flatvikta andningsskydd som passar alla typer av ansiktsformer. Med pannbandsöglor och integrerade tätningsläpp i alla skyddsklasser är det riktigt enkelt att passa maskerna rätt.
De uvex silv-Air premium+ produktlinje består av klassiska hopfällbara andningsskydd som anpassar sig till olika ansiktsformer som passar perfekt till större ansiktsformer. Pannbandet och den integrerade tätningsläppen i alla skyddsklasser gör att maskerna är lätta att sätta på korrekt och gör dem bekväma att bära, även under längre perioder.
  • Individuellt förpackad
  • Med utandningsventil
  • Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet och för att minska värme och fukt inuti masken
  • Mjuk tätningsläpp i näsområdet garanterar en säker, bekväm förseglad position av masken
  • Justerbart huvudband ger enkel hantering och bekväm passform
  • Flexibel och justerbar näsklämma
  • Mjuka materialkanter för hög bärkomfort
  • Certifierad FFP2 ansiktsmask enligt EN 149:2001+A1:2009
  • D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
  • Kan inte återanvändas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja