Läs mer
Uvex Silv-Air Premium 5220+ FFP2-mask
Produktkod. 18003732 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP2 skyddsnivå
Produktkod. Filtertyp
18003732 FFP2 skyddsnivå
1 options
Produktkod. 18003732 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 8735221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    769.00 SEK
    654.38 SEK / Paket med 15
    Save 114.62 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-10-2026
De uvex silv-Airs premiumproduktsortiment består av klassiska, vita flatvikta andningsskydd som passar alla typer av ansiktsformer. Med pannbandsöglor och integrerade tätningsläpp i alla skyddsklasser är det riktigt enkelt att passa maskerna rätt.
De uvex silv-Air premium+ produktlinje består av klassiska hopfällbara andningsskydd som anpassar sig till olika ansiktsformer som passar perfekt till större ansiktsformer. Pannbandet och den integrerade tätningsläppen i alla skyddsklasser gör att maskerna är lätta att sätta på korrekt och gör dem bekväma att bära, även under längre perioder.
  • Individuellt förpackad
  • Med utandningsventil
  • Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet och för att minska värme och fukt inuti masken
  • Mjuk tätningsläpp i näsområdet garanterar en säker, bekväm förseglad position av masken
  • Justerbart huvudband ger enkel hantering och bekväm passform
  • Flexibel och justerbar näsklämma
  • Mjuka materialkanter för hög bärkomfort
  • Certifierad FFP2 ansiktsmask enligt EN 149:2001+A1:2009
  • D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
  • Ytterligare aktivt kolfilter mot lukt, gaser och ångor under tröskelvärdet
  • Kan inte återanvändas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aerosol typ P - Oljetät
Färg Grå
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Partikelrespirator
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja