Beskrivning
- Klassiska, vita flatvikta andningsskydd
- Passar alla typer av ansiktsformer
- Pannbandsöglor och integrerade tätningsläppar i alla skyddsklasser
- Bekväm att bära under en längre tid utan att bli besvärande
Specifikationer
Specifikationer
| Aerosol typ | N - Inte resistent mot olja |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | 3-panel |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropen, polyester |
| Produkttyp | Platt-vikt partikelrespirator |
| Storlek | Liten |
| Med utandningsventil | Ja |
| Latexfri | Nej |
| Visa mer |