Beskrivning
De uvex silv-Air premium+ produktlinje består av klassiska hopfällbara andningsskydd som anpassar sig till olika ansiktsformer som passar perfekt till större ansiktsformer. Pannbandet och den integrerade tätningsläppen i alla skyddsklasser gör att maskerna är lätta att sätta på korrekt och gör dem bekväma att bära, även under längre perioder.
- Individuellt förpackad
- Med utandningsventil
- Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet och för att minska värme och fukt inuti masken
- Mjuk tätningsläpp i näsan och hakan garanterar en säker, bekväm förseglad position av masken
- Justerbart huvudband ger enkel hantering och bekväm passform
- Flexibel och justerbar näsklämma
- Mjuka materialkanter för hög bärkomfort
Specifikationer
Specifikationer
| Aerosol typ | P - Oljetät |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | 3-panel |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropen, polyester |
| Produkttyp | Partikelrespirator |
| Storlek | Intermediär |
| Med utandningsventil | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |