Läs mer
Silver 2,4-pentanedionate, 98%
Produktkod. 15491278
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491278 1 g 1g
15401288 5 g 5g
15411288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55131.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 15525-64-1 | C5H8AgO2 | 207.985 g/mol
Silver 2,4-pentandionat används för att tillverka silverimpregnerade nanokristallina metalloxider, med särskild tonvikt på aluminiumoxid. Det används som katjoniseringsreagens i kombination med polära matriser såsom 2,5-dihydroxibensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Silver 2,4-pentandionat används för att tillverka silverimpregnerade nanokristallina metalloxider, med särskild tonvikt på aluminiumoxid. Det används som katjoniseringsreagens i kombination med polära matriser såsom 2,5-dihydroxibensoesyra.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anteckningar
Luft-, ljus- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15525-64-1
Molekylformel C5H8AgO2
Molekylvikt (g/mol) 207.985
MDL-nummer MFCD00000012
InChI-nyckel LEUOXKLUFCTIIY-LNKPDPKZSA-N
Synonym silver acetylacetonate, 2,4-pentanedione, silver derivative, silver, 2,4-pentanedionato-o,o', silver 2,4-pentanedionate, 4-oxopent-2-en-2-yl oxy silver, 3z-4-argentiooxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 11074572
IUPAC-namn (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on; silver
LEDER CC(=CC(=O)C)O.[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 100°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 206.98
Procent renhet 98%
Odör Characteristic
Känslighet Air, light, and moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (Pentane-2,4-dionato-O,O)silver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.