Läs mer
Silver, 99,9%, (spårmetallbas), tråd, 0,25 mm diameter, 1ea = 10,4gr, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10058721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10058721 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 10058721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 317730010
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver
Färg Silver
Namnnotering 99,9 % (1ea = 10,4 gr)
CAS 7440-22-4
Smältpunkt 961,0 °C
Kokpunkt 2212,0 °C
Kvantitet 1 st.
Analysprocentintervall 99.9%
Form Tråd
Molekylformel Ag
Linjär formel Ag
MDL-nummer MFCD00003397
Fieser 04,164
Merck Index 15, 8643
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag]
IUPAC-namn silver
Molekylvikt (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Formel vikt 107.87
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.