missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Silver AAS Standard, 1000 mg/L Ag in HNO3 2%, Honeywell Fluka™

Produktkod. 16664254 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16664254

Brand: Honeywell Fluka E4000100ML

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Silver AAS Standard
Densitet 1,015 g/cm3
pH <2
Kvantitet 100 ml
Kvalitet Standards and Modifiers for AAS
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.