missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Silver AAS Standard, 1000 mg/L Ag in HNO3 2%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver AAS Standard |
| Densitet | 1,015 g/cm3 |
| pH | <2 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Kvalitet | Standards and Modifiers for AAS |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering