Läs mer
Silver acetate, 99%, pure
Produktkod. 10402401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10402401 25 g 25g
10542991 100 g 100g
15254674 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10402401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202390250
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 563-63-3 | C2H3AgO2 | 166.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-63-3
Molekylformel C2H3AgO2
Molekylvikt (g/mol) 166.91
MDL-nummer MFCD00012446
InChI-nyckel CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC-namn silver; acetat
LEDER CC(=O)[O-].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver acetate
Namnnotering 99%
Färg Beige-grå till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3CO2Ag
Fieser 01,1002; 03,362; 06,511; 08,440; 12,256; 13,285
Merck Index 15,8644
Löslighetsinformation Solubility in water: 10.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid
Formel vikt 166.91
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Densitet 3.25, 3.2500g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, silver(1+) salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.