Läs mer
Silver acetate, anhydrous, 99%
Produktkod. 11311778
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311778 25 g 25g
11301778 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011660.14
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 563-63-3 | C2H3AgO2 | 166.912 g/mol
Det är ett reagens i laboratoriet som en källa till silverjoner som saknar en oxiderande anjon. Det är ett reagens för direkt orto-arylering och för omvandling av organohalogenföreningar till alkoholer. Woodward cis-hydroxyleringsreaktion använder silveracetat och jod för selektiv omvandling av alkener till cis-dioler. Silveracetat är det mer föredragna reagenset för enkel karbonylering av primära och sekundära aminer. Den används också vid framställning av högreflekterande, ledande försilvrade polymerfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-63-3
Molekylformel C2H3AgO2
Molekylvikt (g/mol) 166.912
MDL-nummer MFCD00012446
InChI-nyckel CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC-namn silver; acetat
LEDER CC(=O)[O-].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver acetate
Smältpunkt (decomposition)
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt till grått
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Linjär formel AgOOCCH3
UN-nummer UN3077
Beilstein EM>10,
Merck Index 14,8505
Löslighetsinformation Soluble in dilute HNO3; Solubility in water increases with temperature.
Formel vikt 166.92
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 3.26 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver acetate, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver acetate, anhydrous
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.