Beskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver acetate |
| Kvantitet | 10 g |
| Linjär formel | CH3COOAg |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3595636 |
| Formel vikt | 166.91g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (T) |
| Förpackning | Glass bottle |